2,5-Difluorbenzylamin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A16530.03
A16530.06
A16530.14
A16530.03EA
438
DKK
A16530.03
A16530.06
A16530.14
2,5-Difluorbenzylamin 97%
2,5-Difluorbenzylamin
Purity: 97%
CAS No.: 85118-06-5
Molecular Formula: C7H7F2N
Formula Weight: 143.14
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4950
Boiling Point: 76-78°/15mm
Beilstein Reference: 3539280
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00010143
Formel:
C₇H₇F₂N Kogepunkt: 76…78 °C (15 mmHg) Massefylde: 1,222 Flammepunkt: 75 °C (167 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010143 CAS-nummer: 85118-06-5 EINECS: 285-658-9 UN nummer: 2735 ADR: 8,III |