4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L11890.03 L11890.06
L11890.03EA 504 DKK
L11890.03 L11890.06
4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥98%
4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Purity: 98+% CAS No.: 1645-65-4 Molecular Formula: C8H4F3NS Formula Weight: 203.19 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 207° Beilstein Reference: 2693553 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00039645
Formel: C₈H₄F₃NS
Kogepunkt: 207 °C
Smeltepunkt: 39…42 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039645
CAS-nummer: 1645-65-4
UN nummer: 2923
ADR: 8,III