3-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L11646.06 L11646.14 L11646.03
L11646.06EA 675 DKK
L11646.06 L11646.14 L11646.03
3-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥98%
3-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Purity: 98% CAS No.: 1840-19-3 Molecular Formula: C8H4F3NS Formula Weight: 203.19 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5547 Odour: Pungent Boiling Point: 208° Beilstein Reference: 781205 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004806
Formel: C₈H₄F₃NS
Kogepunkt: 208 °C
Massefylde: 1,335
Flammepunkt: 95 °C (203 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004806
CAS-nummer: 1840-19-3
ADR: 8,III