α,α,α-Trifluor-p-tolylisocyanat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 98%
CAS No.: 1548-13-6
Molecular Formula: C8H4F3NO
Formula Weight: 187.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4710
Odour: Pungent
Boiling Point: 91-94°/35mm
Beilstein Reference: 881041
UN No.: 2285
MDL No.: MFCD00002028
Formel:
C₈H₄F₃NO Kogepunkt: 91…94 °C (35 mmHg) Smeltepunkt: 58…59 °C Massefylde: 1,310 Flammepunkt: 70 °C (158 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00002028 CAS-nummer: 1548-13-6 EINECS: 216-284-6 UN nummer: 2285 ADR: 6.1,II |