α,α,α-Trifluor-m-tolylisocyanat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
L09448.06
L09448.14
L09448.03
L09448.06EA
669
DKK
L09448.06
L09448.14
L09448.03
α,α,α-Trifluor-m-tolylisocyanat ≥98%
α,α,α-Trifluor-m-tolylisocyanat
Purity: 98%
CAS No.: 329-01-1
Molecular Formula: C8H4F3NO
Formula Weight: 187.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4685
Odour: Pungent
Boiling Point: 53-54°/11mm
Beilstein Reference: 744880
UN No.: 2285
MDL No.: MFCD00002020
Formel:
C₈H₄F₃NO Molekylvægt: 187.12 g/mol Kogepunkt: 53…54 °C (11 mmHg) Smeltepunkt: –26 °C Massefylde: 1.336 Flammepunkt: 58 °C (136 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00002020 CAS-nummer: 329-01-1 EINECS: 206-341-3 UN nummer: 2285 ADR: 6.1 II |