α,α,α-Trifluor-o-tolylisocyanat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 97%
CAS No.: 2285-12-3
Molecular Formula: C8H4F3NO
Formula Weight: 187.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4755
Odour: Pungent
Boiling Point: 74-75°/40mm
Beilstein Reference: 977056
UN No.: 2285
MDL No.: MFCD00002008
Formel:
C₈H₄F₃NO Kogepunkt: 74…75 °C (40 mmHg) Massefylde: 1,238 Flammepunkt: 58 °C (136 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00002008 CAS-nummer: 2285-12-3 EINECS: 218-925-5 UN nummer: 2285 ADR: 6.1,II |