2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylisocyanat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylisocyanate
B25630.03
B25630.06
B25630.03EA
894
DKK
B25630.03
B25630.06
2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylisocyanat ≥97%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylisocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 69922-27-6
Molecular Formula: C8H3F4NO
Formula Weight: 205.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.455
Boiling Point: 53°/2.5mm
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00673069
Formel:
C₈H₃F₄NO Molekylvægt: 205.11 g/mol Kogepunkt: 53 °C (2.5 mmHg) Massefylde: 1.418 Flammepunkt: 70 °C (158 °F) |
MDL Number:
MFCD00673069 CAS-nummer: 69922-27-6 UN nummer: 2206 ADR: 6.1 III |