2-iod-4-(trifluormethyl)anilin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Amino-3-iodobenzotrifluoride, 2-Iodo-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-iodo-α,α,α-trifluorotoluene
B22691.09 B22691.18 B22691.30
B22691.09EA 827 DKK
B22691.09 B22691.18 B22691.30
2-iod-4-(trifluormethyl)anilin ≥99%
2-iod-4-(trifluormethyl)anilin
Purity: 99% CAS No.: 163444-17-5 Molecular Formula: C7H5F3IN Formula Weight: 287.02 Melting Point: 49-52° MDL No.: MFCD02683097
Formel: C₇H₅F₃IN
Molekylvægt: 287.02 g/mol
Smeltepunkt: 49…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683097
CAS-nummer: 163444-17-5