4-(Trifluormethyl)benzoesyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
188460010 188460050
ACRO188460010EA 194 DKK
ACRO188460010 ACRO188460050
4-(Trifluormethyl)benzoesyre 98%
4-(Trifluormethyl)benzoesyre
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molekylvægt: 190.12 g/mol
Smeltepunkt: 219…222 °C
MDL Number: MFCD00002562
CAS-nummer: 455-24-3
EINECS: 207-242-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 222 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %