3-(Trifluormethyl)benzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
A16737.09 A16737.18
A16737.09EA 649 DKK
A16737.09 A16737.18
3-(Trifluormethyl)benzoesyre ≥98%
3-(Trifluormethyl)benzoesyre
Purity: 98+% CAS No.: 454-92-2 Molecular Formula: C8H5F3O2 Formula Weight: 190.12 Melting Point: 103-107° Boiling Point: 237-240° MDL No.: MFCD00002519
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molekylvægt: 190.12 g/mol
Kogepunkt: 237…240 °C
Smeltepunkt: 103…107 °C
Massefylde: 1.371 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002519
CAS-nummer: 454-92-2
EINECS: 207-230-2