4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B23072.03 B23072.06
B23072.03EA 636 DKK
B23072.03 B23072.06
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid ≥97%
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 98187-18-9 Molecular Formula: C9H6ClF3O2 Formula Weight: 238.59 Refractive Index: 1.5150
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Molekylvægt: 238.59 g/mol
Kogepunkt: 244
Smeltepunkt: 75
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631576
CAS-nummer: 98187-18-9
UN nummer: 3265
ADR: 8 II