4-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzoylchloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
303420050 303420010 303420250
ACRO303420050EA 505 DKK
ACRO303420050 ACRO303420010 ACRO303420250
4-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid 97%
4-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O
Molekylvægt: 208.57 g/mol
Kogepunkt: 78…79 °C (16 mmHg)
Smeltepunkt: –3 °C
Massefylde: 1.4 g/cm³
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000694
CAS-nummer: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
UN nummer: 3265
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4755 to 1.4775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %