3-Fluor-6-methylbenzoesyrechlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L13750.03
L13750.06
L13750.03EA
321
DKK
L13750.03
L13750.06
3-Fluor-6-methylbenzoesyrechlorid ≥98%
3-Fluor-6-methylbenzoesyrechlorid
Purity: 98%
CAS No.: 21900-39-0
Molecular Formula: C8H6ClFO
Formula Weight: 172.59
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 108°/24mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00236681
Formel:
C₈H₆ClFO Kogepunkt: 108 °C (24 mmHg) Massefylde: 1,270 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00236681 CAS-nummer: 21900-39-0 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |