3-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
312940050 312940250
ACRO312940050EA 252 DKK
ACRO312940050 ACRO312940250
3-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid 98%
3-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O
Molekylvægt: 208.57 g/mol
Kogepunkt: 184…186 °C (750 mmHg)
Massefylde: 1.38 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000680
CAS-nummer: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
UN nummer: 3265
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %