2-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
312930050 312930010 312930250
ACRO312930050EA 323 DKK
ACRO312930050 ACRO312930010 ACRO312930250
2-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid 98%
2-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O
Kogepunkt: 84…85 °C (16 mmHg)
Smeltepunkt: –22 °C
Massefylde: 1,41 g/cm³
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000667
CAS-nummer: 312-94-7
EINECS: 206-233-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %