4'-Fluoracetophenon 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
119260250 119261000 119265000
ACRO119260250EA 264 DKK
ACRO119260250 ACRO119261000 ACRO119265000
4'-Fluoracetophenon 99%
4'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₇FO
Kogepunkt: 196 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 4 °C
Massefylde: 1,13 g/cm³
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000354
CAS-nummer: 403-42-9
EINECS: 206-960-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %