3'-Fluoracetophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-(3-Fluorophenyl)ethanone, m-Fluoroacetophenone
A11733.06
A11733.14
A11733.22
A11733.06EA
737
DKK
A11733.06
A11733.14
A11733.22
3'-Fluoracetophenon ≥98%
3'-Fluoracetophenon
Purity: 98+%
CAS No.: 455-36-7
Molecular Formula: C8H7FO
Formula Weight: 138.14
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5090
Melting Point: -3°
Boiling Point: 80-81°/9mm
Beilstein Reference: 907041
MDL No.: MFCD00000338
Formel:
C₈H₇FO Molekylvægt: 138.14 g/mol Kogepunkt: 80…81 °C (9 mmHg) Smeltepunkt: –3 °C Massefylde: 1.130 Flammepunkt: 80 °C (176 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000338 CAS-nummer: 455-36-7 EINECS: 207-245-4 |