2'-Fluoroacetophenone ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-(2-Fluorophenyl)ethanone, o-Fluoroacetophenone
A15128.22
A15128.06
A15128.14
A15128.22EA
5640
DKK
A15128.22
A15128.06
A15128.14
2'-Fluoroacetophenone ≥97%
2'-Fluoroacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 445-27-2
Molecular Formula: C8H7FO
Formula Weight: 138.14
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.5075
Boiling Point: 82-83°/10mm
Beilstein Reference: 2041344
MDL No.: MFCD00000320
Formel:
C₈H₇FO Molekylvægt: 138.14 g/mol Kogepunkt: 82…83 °C (10 mmHg) Massefylde: 1.137 Flammepunkt: 61 °C (141 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000320 CAS-nummer: 445-27-2 EINECS: 207-156-0 |