2',4'-Difluoracetophenon 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-one
246770100 246770500
ACRO246770100EA 726 DKK
ACRO246770100 ACRO246770500
2',4'-Difluoracetophenon 99%
2',4'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Molekylvægt: 156.13 g/mol
Kogepunkt: 80…81 °C (25 mmHg)
Massefylde: 1.23 g/cm³
Flammepunkt: 66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151261
CAS-nummer: 364-83-0
EINECS: 206-667-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %