3',4'-Difluoracetophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-(3,4-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(3,4-Difluorophenyl)ethanone
A15832.06
A15832.14
A15832.22
A15832.06EA
269
DKK
A15832.06
A15832.14
A15832.22
3',4'-Difluoracetophenon ≥98%
3',4'-Difluoracetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 369-33-5
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4916
Odour: Characteristic
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 94-95°/13mm
Beilstein Reference: 2206856
MDL No.: MFCD00009891
Formel:
C₈H₆F₂O Molekylvægt: 156.13 g/mol Kogepunkt: 94…95 °C (13 mmHg) Smeltepunkt: 19…20 °C Massefylde: 1.246 Flammepunkt: 75 °C (167 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009891 CAS-nummer: 369-33-5 EINECS: 206-717-7 |