(4-Fluorphenyl)acetonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluorobenzyl cyanide, 4-Fluorophenylacetonitrile
A14290.06 A14290.14 A14290.22
A14290.06EA 295 DKK
A14290.06 A14290.14 A14290.22
(4-Fluorphenyl)acetonitril ≥98%
(4-Fluorphenyl)acetonitril
Purity: 98+% CAS No.: 459-22-3 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5002 Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 1907764 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001917
Formel: C₈H₆FN
Molekylvægt: 135.14 g/mol
Kogepunkt: 238 °C
Smeltepunkt: 86
Massefylde: 1.130
Flammepunkt: 108 °C (226 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001917
CAS-nummer: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III