(4-Fluorphenyl)acetonitril 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluorobenzyl cyanide, 4-Fluorophenylacetonitrile
146720250 146721000
ACRO146720250EA 405 DKK
ACRO146720250 ACRO146721000
(4-Fluorphenyl)acetonitril 99%
(4-Fluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆FN
Molekylvægt: 135.14 g/mol
Kogepunkt: 119…120 °C (18 mmHg)
Smeltepunkt: 86
Massefylde: 1.126 g/cm³
Flammepunkt: 108 °C
MDL Number: MFCD00001917
CAS-nummer: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %