(3-Fluorphenyl)acetonitril ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(3-Fluorophenyl)acetonitrile, 3-Fluorobenzyl cyanide
A12737.06 A12737.14
A12737.06EA 486 DKK
A12737.06 A12737.14
(3-Fluorphenyl)acetonitril ≥99%
(3-Fluorphenyl)acetonitril
Purity: 99% CAS No.: 501-00-8 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5020 Boiling Point: 230° Beilstein Reference: 1861071 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001907
Formel: C₈H₆FN
Molekylvægt: 135.14 g/mol
Kogepunkt: 230 °C
Massefylde: 1.156
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001907
CAS-nummer: 501-00-8
EINECS: 207-918-2
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III