(2-Fluorphenyl)acetonitril 97
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluorobenzyl cyanide, 2-(2-Fluorophenyl)acetonitrile
A11612.06 A11612.14 A11612.22
A11612.06EA 326 DKK
A11612.06 A11612.14 A11612.22
(2-Fluorphenyl)acetonitril 97
(2-Fluorphenyl)acetonitril
Purity: 97% CAS No.: 326-62-5 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5010 Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 1862361 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001897
Formel: C₈H₆FN
Molekylvægt: 135.14 g/mol
Kogepunkt: 235 °C
Massefylde: 1.061
Flammepunkt: >100 °C (212 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001897
CAS-nummer: 326-62-5
EINECS: 206-313-0
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III