2-(Trifluormethyl)benzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
B24591.06 B24591.14 B24591.22
B24591.06EA 429 DKK
B24591.06 B24591.14 B24591.22
2-(Trifluormethyl)benzaldehyd ≥98%
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde
Purity: 98% CAS No.: 447-61-0 Molecular Formula: C8H5F3O Formula Weight: 174.12 Flash Point: 61°(141°F) Refractive Index: 1.4660 Odour: Almond-like Melting Point: -40° Boiling Point: 70-71°/16mm Beilstein Reference: 2045512 MDL No.: MFCD00003337
Formel: C₈H₅F₃O
Molekylvægt: 174.12 g/mol
Kogepunkt: 70…71 °C (16 mmHg)
Smeltepunkt: –40 °C
Massefylde: 1.322
Flammepunkt: 61 °C (141 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003337
CAS-nummer: 447-61-0
EINECS: 207-185-9