4-(Trifluormethyl)phenylboronsyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
359765000 359760050
ACRO359765000EA 252 DKK
ACRO359765000 ACRO359760050
4-(Trifluormethyl)phenylboronsyre 98%
4-(Trifluormethyl)phenylboronsyre
Formel: C₇H₆BF₃O₂
Molekylvægt: 189.93 g/mol
Smeltepunkt: 245…250 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00151855
CAS-nummer: 128796-39-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %