4-Methoxy-2-methylbenzoesyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H27096.06 H27096.03
H27096.06EA 1640 DKK
H27096.06 H27096.03
4-Methoxy-2-methylbenzoesyre ≥97%
Purity: 97% CAS No.: 6245-57-4 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 177-181° MDL No.: MFCD00020291
Formel: C₉H₁₀O₃
Smeltepunkt: 177…181 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020291
CAS-nummer: 6245-57-4