4-Methyl-m-benzoesyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B22982.06
B22982.14
B22982.06EA
1010
DKK
B22982.06
B22982.14
4-Methyl-m-benzoesyre ≥99%
4-Methyl-m-benzoesyre
Purity: 99%
CAS No.: 7151-68-0
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 158-160°
Beilstein Reference: 1938389
Formel:
C₉H₁₀O₃ Smeltepunkt: 158…160 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002566 CAS-nummer: 7151-68-0 EINECS: 230-486-1 |