4-Methyl-3-nitrobenzoesyre ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M0950-25G M0950-500G
TCIAM0950-25GEA 140 DKK
TCIAM0950-25G TCIAM0950-500G
4-Methyl-3-nitrobenzoesyre ≥99.0% (by titrimetric analysis)
4-Methyl-3-nitrobenzoesyre
Formel: C₈H₇NO₄
Kogepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007174
CAS-nummer: 96-98-0
EINECS: 202-549-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6da37f4c7ec3e164ee2e976907073e0197576860&vid=bce21262b61da3c419978976a673eac6aab6622e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C