4-tert-Butylbenzoylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 98%
CAS No.: 1710-98-1
Molecular Formula: C11H13ClO
Formula Weight: 196.68
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5351
Boiling Point: 125-126°/10mm
Beilstein Reference: 775793
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000695
Formel:
C₁₁H₁₃ClO Kogepunkt: 125…126 °C (10 mmHg) Massefylde: 1,080 Flammepunkt: 87 °C (188 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000695 CAS-nummer: 1710-98-1 EINECS: 216-973-1 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |