3',4'-Dihydroxypropiophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A13444.03 A13444.06
A13444.03EA 499 DKK
A13444.03 A13444.06
3',4'-Dihydroxypropiophenon ≥98%
3',4'-Dihydroxypropiophenon
Purity: 98% CAS No.: 7451-98-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 145-146° MDL No.: MFCD00016440
Formel: C₉H₁₀O₃
Smeltepunkt: 145…146 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016440
CAS-nummer: 7451-98-1