4'-Hydroxyacetophenon ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A11974.0B
A11974.22
A11974.36
A11974.0BEA
3000
DKK
A11974.0B
A11974.22
A11974.36
4'-Hydroxyacetophenon ≥99%
4'-Hydroxyacetophenon
Purity: 99%
CAS No.: 99-93-4
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 166°(330°F)
Melting Point: 106-108°
Boiling Point: 286°
Beilstein Reference: 774355
MDL No.: MFCD00002359
Formel:
C₈H₈O₂ Kogepunkt: 286 °C Smeltepunkt: 106…108 °C Massefylde: 1,139 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 166 °C (330 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002359 CAS-nummer: 99-93-4 EINECS: 202-802-8 |