2',5'-Dimethoxyacetophenon ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanone
A14973.06
A14973.14
A14973.06EA
299
DKK
A14973.06
A14973.14
2',5'-Dimethoxyacetophenon ≥99%
2',5'-Dimethoxyacetophenon
Purity: 99%
CAS No.: 1201-38-3
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Kogepunkt: 154…156 °C (10 mmHg) Smeltepunkt: 18…20 °C Massefylde: 1,139 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008728 CAS-nummer: 1201-38-3 EINECS: 214-858-0 |