2',5'-Dimethoxyacetophenon 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanone
115340250 115341000 115340050
ACRO115340250EA 440 DKK
ACRO115340250 ACRO115341000 ACRO115340050
2',5'-Dimethoxyacetophenon 99%
2',5'-Dimethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Kogepunkt: 155…158 °C (11 mmHg)
Smeltepunkt: 18…20 °C
Massefylde: 1,13 g/cm³
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008728
CAS-nummer: 1201-38-3
EINECS: 214-858-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5421 to 1.5441 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %