3',5'-Dimethoxyacetophenon ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethanone
B25224.03
B25224.06
B25224.03EA
934
DKK
B25224.03
B25224.06
3',5'-Dimethoxyacetophenon ≥97%
3',5'-Dimethoxyacetophenon
Purity: 97%
CAS No.: 39151-19-4
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Kogepunkt: 290…291 °C Smeltepunkt: 39…41 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008739 CAS-nummer: 39151-19-4 EINECS: 254-322-3 |