2',4'-Dimethoxyacetophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one
A15982.14 A15982.22
A15982.14EA 848 DKK
A15982.14 A15982.22
2',4'-Dimethoxyacetophenon ≥98%
2',4'-Dimethoxyacetophenon
Purity: 98% CAS No.: 829-20-9 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 39-41° Boiling Point: 287-289° MDL No.: MFCD00008727
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Kogepunkt: 287…289 °C
Smeltepunkt: 39…41 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008727
CAS-nummer: 829-20-9
EINECS: 212-587-2