3',4'-Dimethoxyacetophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 3,4-Dimethoxyacetophenone, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanone
L02737.18
L02737.30
L02737.18EA
451
DKK
L02737.18
L02737.30
3',4'-Dimethoxyacetophenon ≥98%
3',4'-Dimethoxyacetophenon
Purity: 98+%
CAS No.: 1131-62-0
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Kogepunkt: 286…288 °C Smeltepunkt: 47…51 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008737 CAS-nummer: 1131-62-0 EINECS: 214-468-0 |