ω,ω-Diethoxyacetophenon 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2-Diethoxyacetophenone, 2,2-Diethoxy-1-phenylethan-1-one
210620050 210621000
ACRO210620050EA 182 DKK
ACRO210620050 ACRO210621000
ω,ω-Diethoxyacetophenon 96%
ω,ω-Diethoxyacetophenon
Formel: C₁₂H₁₆O₃
Molekylvægt: 208.26 g/mol
Kogepunkt: 131…134 °C (10 mmHg)
Massefylde: 1.03 g/cm³
Flammepunkt: 128 °C
MDL Number: MFCD00009659
CAS-nummer: 6175-45-7
EINECS: 228-220-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %