4'-Ethoxyacetophenon 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
409591000 409590050 409590250 409595000
ACRO409591000EA 1930 DKK
ACRO409591000 ACRO409590050 ACRO409590250 ACRO409595000
4'-Ethoxyacetophenon 99%
4'-Ethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Kogepunkt: 268…269 °C (758 mmHg)
Smeltepunkt: 35…38 °C
Flammepunkt: 134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009095
CAS-nummer: 1676-63-7
EINECS: 216-825-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Crystals and/or chunks or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 38 °C
GC ≥98.5 %