3'-Methoxyacetophenon ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A15604.14 A15604.22 A15604.36
A15604.14EA 308 DKK
A15604.14 A15604.22 A15604.36
3'-Methoxyacetophenon ≥97%
3'-Methoxyacetophenon
Purity: 97% CAS No.: 586-37-8 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5425 Melting Point: -7° Boiling Point: 239-241° Beilstein Reference: 878552 MDL No.: MFCD00008736
Formel: C₉H₁₀O₂
Kogepunkt: 239…241 °C
Smeltepunkt: –7 °C
Massefylde: 1,094
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008736
CAS-nummer: 586-37-8
EINECS: 209-573-3