2'-Methoxyacetophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A11929.14 A11929.22
A11929.14EA 591 DKK
A11929.14 A11929.22
2'-Methoxyacetophenon ≥98%
2'-Methoxyacetophenon
Purity: 98% CAS No.: 579-74-8 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5393 Boiling Point: 119-120°/10mm Beilstein Reference: 1100602 MDL No.: MFCD00008725
Formel: C₉H₁₀O₂
Kogepunkt: 119…120 °C (10 mmHg)
Massefylde: 1,090
Flammepunkt: 108 °C (226 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008725
CAS-nummer: 579-74-8
EINECS: 209-446-2