2'-Methoxyacetophenon 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
125670250 125671000
ACRO125670250EA 431 DKK
ACRO125670250 ACRO125671000
2'-Methoxyacetophenon 99%
2'-Methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₂
Kogepunkt: 131 °C (18 mmHg)
Massefylde: 1,09 g/cm³
Flammepunkt: 108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008725
CAS-nummer: 579-74-8
EINECS: 209-446-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow to orange to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5383 to 1.5403 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %