2'-Nitroacetophenon ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Purity: 97%
CAS No.: 577-59-3
Molecular Formula: C8H7NO3
Formula Weight: 165.15
Flash Point:
Formel:
C₈H₇NO₃ Kogepunkt: 158…160 °C (16 mmHg) Smeltepunkt: 25…28 °C Massefylde: 1,24 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007144 CAS-nummer: 577-59-3 EINECS: 209-414-8 |