2'-Aminoacetophenon 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
400620100 400620050 400620500
ACRO400620100EA 594 DKK
ACRO400620100 ACRO400620050 ACRO400620500
2'-Aminoacetophenon 97%
2'-Aminoacetophenon
Formel: C₈H₉NO
Kogepunkt: 70…71 °C (3 mmHg)
Smeltepunkt: 20 °C
Massefylde: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 112 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007717
CAS-nummer: 551-93-9
EINECS: 209-002-8
Merck Index: 13,00412
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6130 to 1.6170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %