Benzoylisothiocyanat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
314630050 314630500
ACRO314630050EA 398 DKK
ACRO314630050 ACRO314630500
Benzoylisothiocyanat 98%
Benzoylisothiocyanat
Formel: C₈H₅NOS
Kogepunkt: 128…131 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: –1 °C
Massefylde: 1,21 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004815
CAS-nummer: 532-55-8
EINECS: 208-540-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01115
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6350 to 1.6385 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %