2-Acetylbenzoesyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
102470050 102470250 102471000
ACRO102470050EA 259 DKK
ACRO102470050 ACRO102470250 ACRO102471000
2-Acetylbenzoesyre 99%
2-Acetylbenzoesyre
Formel: C₉H₈O₃
Kogepunkt: 110 - 112 °C (2 -rr)
Smeltepunkt: 115…118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002475
CAS-nummer: 577-56-0
EINECS: 209-413-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 118 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %