Benzyl cyanid 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
180940010 180945000 180940025
ACRO180940010EA 991 DKK
ACRO180940010 ACRO180945000 ACRO180940025
Benzyl cyanid 99+%
Benzyl cyanid
Formel: (C₆H₅)CH₂CN
Kogepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –24 °C
Massefylde: 1,01 g/cm³
Flammepunkt: 102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001894
CAS-nummer: 140-29-4
EINECS: 205-410-5
UN nummer: 2470
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01133
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %