4-Chlor-o-cresol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Chloro-4-hydroxy-3-methylbenzene, 4-Chloro-2-methylphenol
L04164.06 L04164.14
L04164.06EA 656 DKK
L04164.06 L04164.14
4-Chlor-o-cresol ≥97%
4-Chlor-o-cresol
Purity: 97% CAS No.: 1570-64-5 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Flash Point: 78°(172°F) Melting Point: 45-48° Boiling Point: 220-225° Beilstein Reference: 1906684 UN No.: 3437 MDL No.: MFCD00002321
Formel: C₇H₇ClO
Molekylvægt: 142.58 g/mol
Kogepunkt: 220…225 °C
Smeltepunkt: 45…48 °C
Massefylde: 1.20
Flammepunkt: 78 °C (172 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002321
CAS-nummer: 1570-64-5
EINECS: 216-381-3
UN nummer: 3437
ADR: 6.1 II