4-Chlor-m-cresol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 1-Chloro-4-hydroxy-2-methylbenzene, p-Chloro m-cresol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02295.0005 8.02295.0250 8.02295.1000 8.02295.9050
8.02295.0005EA 247 DKK
8.02295.0005 8.02295.0250 8.02295.1000 8.02295.9050
4-Chlor-m-cresol for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-m-cresol
Formel: C₇H₇ClO
Molekylvægt: 142.58 g/mol
Kogepunkt: 235
Smeltepunkt: 63…65 °C
Massefylde: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 118
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002323
CAS-nummer: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
UN nummer: 3437
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02152
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 3.9 g/l (20 °C)
Melting Point 63 - 65 °C
Molar Mass 142.58 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 235 - 239 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 118 °C
Density 1.37 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 590 °C