4-Chlor-m-cresol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 1-Chloro-4-hydroxy-2-methylbenzene, p-Chloro m-cresol
A17823.22 A17823.36
A17823.22EA 340 DKK
A17823.22 A17823.36
4-Chlor-m-cresol ≥99%
4-Chlor-m-cresol
Purity: 99% CAS No.: 59-50-7 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Flash Point: 118°(244°F) Melting Point: 64-68° Boiling Point: 234-236° Beilstein Reference: 1237629 Merck Reference: 14,2133 UN No.: 3437 MDL No.: MFCD00002323
Formel: C₇H₇ClO
Molekylvægt: 142.58 g/mol
Kogepunkt: 234…236 °C
Smeltepunkt: 64…68 °C
Massefylde: 1.370
Flammepunkt: 118 °C (244 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002323
CAS-nummer: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
UN nummer: 3437
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02152